Certrinitrat Hexahydrat, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Cer(III)nitrat Hexahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.02271.0100
1.02271.0100EA 158 EUR
1.02271.0100
Certrinitrat Hexahydrat, Supelco®
Certrinitrat Hexahydrat
Formel: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Molecular Weight: 434,22 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149631
CAS-Nummer: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR