Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cer(IV)ammoniumsulfat Dihydrat, tetra-Ammoniumcertetrakis(sulfat) Dihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.02273.0100
1.02273.0100EA 167 EUR
1.02273.0100
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat
Formel: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Molecular Weight: 632.55 g/mol
Schmelzpunkt: 130
MDL: MFCD00149417
CAS-Nummer: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) Hydrolysis
Molar Mass 632.55 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR