Calciumchlorid Tetrahydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02384.0100
1.02384.0100EA 266 EUR
1.02384.0100
Calciumchlorid Tetrahydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Calciumchlorid Tetrahydrat
Formel: CaCl₂·4H₂O
Siedepunkt: ∼1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 25094-02-4
EINECS: 233-140-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 772 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 183.05 g/mol
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)