Natriumcarbonat, Certipur® volumetrischer Standard, sekundäres Referenzmaterial, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: wasserfreie Soda

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.02405.0080
1.02405.0080EA 54.74 EUR
1.02405.0080
Natriumcarbonat, Certipur® volumetrischer Standard, sekundäres Referenzmaterial, Supelco®
Natriumcarbonat

Sodium carbonate volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST SRM.

Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105,99 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 854 °C
Dichte: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 854 °C
Molar Mass 105.99 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 1600 °C (decomposition)
Density 2.53 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR