Natriumchlorid, Certipur® volumetrischer Standard, sekundäres Referenzmaterial, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.02406.0080
1.02406.0080EA 68 EUR
1.02406.0080
Natriumchlorid, Certipur® volumetrischer Standard, sekundäres Referenzmaterial, Supelco®
Natriumchlorid

Sodium chloride volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM .

Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Siedepunkt: 1461 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,17 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 358 g/l (20 °C)
Melting Point 801 °C
Molar Mass 58.44 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Boiling Point 1461 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (865 °C)
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR