Chloroform analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.02442.1000 1.02442.2500
1.02442.1000EA 104 EUR
1.02442.1000 1.02442.2500
Chloroform analytisches Reagens, Supelco®
Chloroform
Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR