Chloroform, LiChrosolv® für die HPLC
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlormethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02444.2500
1.02444.2500EA
217
EUR
1.02444.2500
Chloroform, LiChrosolv® für die HPLC
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Molecular Weight: 119.38 g/mol Siedepunkt: 61,7 Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1.4832 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1 III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...