Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dinatrium-4,5-dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonat Dihydrat, 4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumchromotropat Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02498.0025
1.02498.0025EA 118 EUR
1.02498.0025
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Supelco®
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Molecular Weight: 400.29 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150612
CAS-Nummer: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 170 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 400.30 g/mol
Bulk Density 780 kg/m3
pH 3.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)