Cobalt(II)chlorid Hexahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.02539.0100 1.02539.0250
1.02539.0100EA 331 EUR
1.02539.0100 1.02539.0250
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 191 g/l (100 °C)
Melting Point 56 °C
Molar Mass 237.90 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (25 °C)
pH 4.9 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR