Cobalt(II)sulfat Heptahydrat 97,0-102,0% (durch komplexometrische Analyse), reinst, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobaltsulfat Heptahydrat
1.02546.9050
1.02546.9050EA
0
EUR
1.02546.9050
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat 97,0-102,0% (durch komplexometrische Analyse), reinst, SAFC®
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat
Formel:
CoSO₄·7H₂O Schmelzpunkt: 735 °C Dichte: 2,03 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00149658 CAS-Nummer: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02510 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) | 97.0 - 102.0 % |
Identity | conforms |
Chloride (Cl) | ≤ 0.02 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.005 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.005 % |
Residual solvents (according to ICH-guideline) | excluded by manufacturing process |