Cobalt(II)sulfat Heptahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.02556.0100 1.02556.0250
1.02556.0100EA 197 EUR
1.02556.0100 1.02556.0250
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat
Formel: CoSO₄·7H₂O
Schmelzpunkt: 735 °C
Dichte: 2,03 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149658
CAS-Nummer: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 362 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 281.10 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR