Celite® 281 pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02686.1000
1.02686.1000EA 98.4 EUR
1.02686.1000
Celite® 281 pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Supelco®
Celite® 281
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility -0,001 g/l
Bulk Density 300 kg/m3
pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
pH value 10
Bulk density 300 kg/m3
Identity Passes test
Loss on ignition ≤2,0 %