Celite® Hyflo® Super Cel, Filterhilfsmittel, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.02688.1000
1.02688.1000EA 103 EUR
1.02688.1000
Celite® Hyflo® Super Cel, Filterhilfsmittel, Supelco®
Celite® Hyflo® Super Cel, Filterhilfsmittel
Siedepunkt: 2200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Bulk Density 300 kg/m3
pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR