Kupfer, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02700.0250
1.02700.0250EA
122
EUR
1.02700.0250
Kupfer, Supelco®
Copper
Formel:
Cu Molecular Weight: 63,55 g/mol Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1083 °C Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010965 CAS-Nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 1083 °C |
Molar Mass | 63.55 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 2580 °C (1013 hPa) |
Density | 8.96 g/cm3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...