Kupfer(II)oxid, Technipur®

Lieferant: Merck
Achtung

1.02769.1000
1.02769.1000EA 1250 EUR
1.02769.1000
Kupfer(II)oxid, Technipur®
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1326 °C
Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR