Kupfer(II)sulfat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupfersulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02791.0250
1.02791.1000
1.02791.0250EA
92.2
EUR
1.02791.0250
1.02791.1000
Kupfer(II)sulfat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Kupfer(II)sulfat
Formel:
CuSO₄ Schmelzpunkt: 200 °C Dichte: 3,603 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010981 CAS-Nummer: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02722 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 203 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 159.61 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Density | 3.60 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.5 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |