Cyclohexanon, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pimelic Ketone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02888.1000
1.02888.2500
1.02888.6010
1.02888.9191
1.02888.6025
1.02888.1000EA
89.4
EUR
1.02888.1000
1.02888.2500
1.02888.6010
1.02888.9191
1.02888.6025
Cyclohexanon, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Cyclohexanone
Formel:
C₆H₁₀(=O) Siedepunkt: 155,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 0,9478 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001625 CAS-Nummer: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3,III REACH: 01-2119453616-35 Merck Index: 13,02755 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...