1,2-Dichlorbenzol, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.02930.1000 1.02930.2500
1.02930.1000EA 117 EUR
1.02930.1000 1.02930.2500
1,2-Dichlorbenzol, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
1,2-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Siedepunkt: 180,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,309 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03081

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.13 g/l (20 °C)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 147 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 2.2 - 12 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 640 °C
Evaporation number 57


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR