Neocuproin, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.02968.0005
1.02968.0005EA 218 EUR
1.02968.0005
Neocuproin, Supelco®
Neocuproin
Formel: C₁₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 208,26 g/mol
Schmelzpunkt: 161…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004973
CAS-Nummer: 484-11-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 13,06477

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 159 - 164 °C
Molar Mass 208.26 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR