D(-)-Sorbit F, Liquid E420, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D(-)-Glucit, (2R,3R,4R,5S)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol, D(-)-Sorbitol, D(-)-Glucitol
1.02993.9903
1.02993.9903EA
0
EUR
1.02993.9903
D(-)-Sorbit F, Liquid E420, SAFC®
D(-)-Sorbit
Sorbitol F liquid (sorbitol syrup, noncrystallizing)
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Molecular Weight: 182.17 g/mol Siedepunkt: 295 Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004708 CAS-Nummer: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Merck Index: 13,08797 |