Bromphenolrot, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3′,3′′-Dibromphenolsulfonphthalein, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2-bromphenol]-S,S-dioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03023.0005
1.03023.0005EA 259 EUR
1.03023.0005
Bromphenolrot, Millipore®
Bromphenolrot
Formel: C₁₉H₁₂Br₂O₅S
Molecular Weight: 512,18 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
MDL: MFCD00023014
CAS-Nummer: 2800-80-8
EINECS: 220-538-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 230 °C (decomposition)
Molar Mass 512.18 g/mol
Bulk Density 770 kg/m3