Bromthymolblau ACS, Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Merck
Synonyme: 3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein, BTB
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03026.0025 1.03026.0500
1.03026.0025EA 180 EUR
1.03026.0025 1.03026.0500
Bromthymolblau ACS, Reag. Ph. Eur.
Bromthymolblau
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Schmelzpunkt: 204…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430