2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid, GR Reag. Ph. Eur., Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03037.0010 1.03037.0100
1.03037.0010EA 515 EUR
1.03037.0010 1.03037.0100
2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid, GR Reag. Ph. Eur., Supelco®
2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid
Formel: C₆H₂Cl₃NO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001611
CAS-Nummer: 101-38-2
EINECS: 202-937-2
UN: 3224
ADR: 4.1,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) ≥ 98
Identity (IR-spectrum) passes test
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; ethanol) ≥ 800
Melting point 65 - 68
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid