Dimethylglyoxim ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Tschugaeff-Reagenz, 2,3-Butandiondioxim, DMG, Diacetylglyoxim, Diacetyldioxim

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.03062.0100
1.03062.0100EA 218 EUR
1.03062.0100
Dimethylglyoxim ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Dimethylglyoxim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Molecular Weight: 116,12 g/mol
Siedepunkt: 53 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 240…241 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002117
CAS-Nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03272

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.6 g/l (20 °C)
Melting Point 239 - 243 °C (decomposition)
Molar Mass 116.11 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR