N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03067.0025
1.03067.0025EA 109 EUR
1.03067.0025
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid analytisches Reagens, Supelco®
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Schmelzpunkt: 208…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012991
CAS-Nummer: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 208 - 212 °C (decomposition)
Molar Mass 209.11 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials