4-Chlorphenol-Lösung 725 mg/ml DIN EN ISO 9562 zur AOX-Bestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03085.0100
1.03085.0100EA
67.7
EUR
1.03085.0100
4-Chlorphenol-Lösung 725 mg/ml DIN EN ISO 9562 zur AOX-Bestimmung, Supelco®
4-Chlorphenol
4-Chlorophenol solution for AOX determination acc. to DIN EN ISO 9562.
Formel:
C₆H₅ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002318 CAS-Nummer: 106-48-9 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Density | 1.00 g/cm³ (20 °C) |
pH | 5 (H₂O, 20 °C) |
Storage Class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | NWG not water endangering |
Storage | Store at +15°C to +25°C. |
Purity | ≥99.0 % |
Identity | Passes test |
Halides | ≤100 ppm |