2,2′-Bipyridin ACS, GR zur Analyse, Reagens für Eisen(II) und Molybdän, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: α,α'-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03098.0025
1.03098.0025EA 194 EUR
1.03098.0025
2,2′-Bipyridin ACS, GR zur Analyse, Reagens für Eisen(II) und Molybdän, Supelco®
2,2'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Molecular Weight: 156.19 g/mol
Siedepunkt: 273
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Dichte: 1.326 g/cm³ (–150 °C)
Flammpunkt: 121
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006212
CAS-Nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (perchloric acid titration) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point 70 - 72 °C
Absorbance of solution (50% w/v; methanol) conforms
Sensitivity (to ferrous ion) passes test
Flash Point 121 °C
pH 7.5 (5 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials