Diethanolamin-Lösung 85% zur Synthese (max. 0.5% ethanolamine)
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03109.5000
1.03109.5000EA
0
EUR
1.03109.5000
Diethanolamin-Lösung 85% zur Synthese (max. 0.5% ethanolamine)
Diethanolamin
Formel:
C₄H₁₁NO₂ |
MDL:
MFCD00002843 CAS-Nummer: 111-42-2 |