Eriochromcyanin R, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Chromoxane Cyanine R

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.03164.0025
1.03164.0025EA 74.8 EUR
1.03164.0025
Eriochromcyanin R, Supelco®
Eriochromcyanin R
Formel: C₂₃H₁₅Na₃O₉S
MDL: MFCD00012411
CAS-Nummer: 3564-18-9
EINECS: 222-641-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 420 g/l (20 °C)
Molar Mass 536.4 g/mol
Bulk Density 590 kg/m3
pH 9.1 (10 g/l, H2O, 24 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR