Eriochromblauschwarz B Indikator für die Metalltitration, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03168.0025
1.03168.0025EA 67.9 EUR
1.03168.0025
Eriochromblauschwarz B Indikator für die Metalltitration, Supelco®
Eriochromblauschwarz B
Formel: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
Molecular Weight: 416.39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003934
CAS-Nummer: 3564-14-5
EINECS: 222-639-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 20 g/l (20 °C)
Molar Mass 416.39 g/mol
Bulk Density 540 kg/m3
pH 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)