Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Millipore®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.03252.0250
1.03252.0250EA 274 EUR
1.03252.0250
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Millipore®
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Molecular Weight: 209.24 g/mol
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR