Chloroform-[D1] ≥99,8% (Isotop) with TMS (0.03 vol.%) stabilisiert, MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit Silber
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.03296.0100
1.03296.0100EA 103 EUR
1.03296.0100
Chloroform-[D1] ≥99,8% (Isotop) with TMS (0.03 vol.%) stabilisiert, MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Deuteration degree ≥ 99.8 %
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.0003
Performance test (NMR-spectrum) passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR