Dimethylsulfoxid-[D6] ≥99,8% (Isotop), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.03424.0009 1.03424.0010 1.03424.0100 1.03424.0025 1.03424.0005 1.03424.0011 1.03424.0050
1.03424.0009EA 61.2 EUR
1.03424.0009 1.03424.0010 1.03424.0100 1.03424.0025 1.03424.0005 1.03424.0011 1.03424.0050
Dimethylsulfoxid-[D6] ≥99,8% (Isotop), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Deuteration degree ≥ 99.80 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR