Dimethylsulfoxid-[D6] ≥99,95% (Isotop), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
1.03562.0009EA 175 EUR
1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
Dimethylsulfoxid-[D6] ≥99,95% (Isotop), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water (K. Fischer, HO + DO) ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, HO) ≤ 0.010 %