Dimethylsulfoxid-[D6] (99,9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DMSO deuteriert, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO-D6
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03587.0100 1.03587.0006
1.03587.0100EA 536 EUR
1.03587.0100 1.03587.0006
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Deuteration degree ≥ 99.9 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.001
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test