Natriumdiphenylamin-4-sulfonat, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Phenylamino)benzolsulfonsäure Natriumsalz, Diphenylamin-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium(4-anilinobenzolsulfonat), Natrium-N-phenylsulfanilat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03590.0010
1.03590.0010EA 302 EUR
1.03590.0010
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat, Millipore®
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat
Formel: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Molecular Weight: 271,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036468
CAS-Nummer: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C
Molar Mass 271.26 g/mol
Bulk Density 160 kg/m3
pH 5.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)