Dimethylsulfoxid-[D6] (99,8% D) + 0.03% v/v TMS, MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: DMSO deuteriert, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO-D6

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.03591.0100 1.03591.0050
1.03591.0100EA 475 EUR
1.03591.0100 1.03591.0050
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,8% D) + 0.03% v/v TMS, MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Deuteration degree ≥ 99.8 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.03%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR