Dimethylsulfoxid-[D6] (99,95% D) with TMS (0.03 vol.%) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.03592.0005 1.03592.0025
1.03592.0005EA 123 EUR
1.03592.0005 1.03592.0025
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,95% D) with TMS (0.03 vol.%) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water - K. Fischer, H₂O + D₂O ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water - NMR, H₂O ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) ≤ 0.03 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR