Wasser, SupraSolv® für die GC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03702.2500
1.03702.2500EA 92 EUR
1.03702.2500
Wasser, SupraSolv® für die GC-MS, Supelco®
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR-spectrum) passes test
Colour ≤ 10 Hazen
Evaporation residue ≤ 5.0 mg/l
TOC ≤ 30 ppb