Ammoniumeisen(III)citrat (∼18% Fe), SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
1.03762.1000
1.03762.1000EA
319
EUR
1.03762.1000
Ammoniumeisen(III)citrat (∼18% Fe), SAFC®
Ammoniumeisen(III)citrat
Formel:
C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇ |
MDL:
MFCD00013099 CAS-Nummer: 1185-57-5 EINECS: 214-686-6 |