Ethanol vergällt, EMSURE® zur Analyse (vergällt mit 1% MEK, 1% IPA und 10 ppm Bitrex®)

Lieferant: Merck
Gefahr

1.03771.2500 1.03771.9180
1.03771.2500EA 110 EUR
1.03771.2500 1.03771.9180
Ethanol vergällt, EMSURE® zur Analyse (vergällt mit 1% MEK, 1% IPA und 10 ppm Bitrex®)
Ethanol vergällt

Bitrex = Denatonium benzoate

Formel: H₃CCH₂OH
Dichte: 0,79 g/cm³(20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR