Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Ferroammoniumsulfat Hexahydrat, Eisen(II)ammoniumsulfat Hexahydrat, Mohrsches Salz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.03792.0500 1.03792.1000 1.03792.5000 1.03792.9050
1.03792.0500EA 192 EUR
1.03792.0500 1.03792.1000 1.03792.5000 1.03792.9050
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Molecular Weight: 392.14 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 1.864 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (manganometric) 99.0 - 101.5 %
pH-value (5 %; water) 3.0 - 5.0
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Iron(III)-salts (Fe³⁺) ≤ 0.02 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.01 %
Mn (Manganese) ≤ 0.05 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR