Kieselgel sachet: 4 x 7 cm trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03803.0001 1.03803.0002
1.03803.0001EA 208 EUR
1.03803.0001 1.03803.0002
Kieselgel sachet: 4 x 7 cm trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Schmelzpunkt: > 1000 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h) ≤ 10 %
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)