Kieselgel sachet: 7 x 9 cm trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.03804.0001
1.03804.0001EA 251 EUR
1.03804.0001
Kieselgel sachet: 7 x 9 cm trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®
Silica gel

Verpackung: 50 sachets in a metal can

Formel: SiO₂
Schmelzpunkt: > 1000 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h) ≤ 10 %
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR