Kieselgel Trocknungsmittel, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.03806.0001
1.03806.0001EA 545 EUR
1.03806.0001
Kieselgel Trocknungsmittel, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1 g/l
Melting Point 1000 °C
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR