Eisen(II)sulfat Hydrat, SAFC®

Lieferant: Merck
Achtung

1.03967.9025 1.03967.1000
1.03967.9025EA 0 EUR
1.03967.9025 1.03967.1000
Eisen(II)sulfat Hydrat, SAFC®
Eisen(II)sulfat Hydrat
Formel: FeSO₄·H₂O
Schmelzpunkt: ∼300 °C
Dichte: 2,97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149722
CAS-Nummer: 13463-43-9
EINECS: 231-753-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR