Folsäure 97,0-102,0% (durch HPLC) für die Biochemie, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03984.0005
1.03984.0025
1.03984.1000
1.03984.0005EA
68.2
EUR
1.03984.0005
1.03984.0025
1.03984.1000
Folsäure 97,0-102,0% (durch HPLC) für die Biochemie, Millipore®
Folsäure
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Molecular Weight: 441.41 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C Dichte: 110 kg/m³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079305 CAS-Nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC, Calc.on anhydrous substance) | 97.0 - 102.0% |
Identity (HPLC) | Conforms |
Identity (IR-spectrum) | Conforms |
Absorption ratio (A₂₅₆/A₃₆₅) | 2.80 - 3.00 |
Spec. rotation (α 20/D; 10 g/l; NaOH 0,1 mol/l; calc. on anhydrous subst.) | +18 - +22° |
Related substances (HPLC) (N-(4-aminobenzoyl)-L-glutamic acid (impurity A)) | ≤0.5% |
Related substances (HPLC) (Pteroic Acid (Impurity D)) | ≤0.6% |
Related Compounds (HPLC) (Total unspecified impurities) | ≤1.0% |
Water (According to Karl Fischer) | 5.0 - 8.5% |