D(+)-Glucose Monohydrat, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dextrose Monohydrat, Traubenzucker Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04074.0500 1.04074.1000 1.04074.5000 1.04074.9050
1.04074.0500EA 36.2 EUR
1.04074.0500 1.04074.1000 1.04074.5000 1.04074.9050
D(+)-Glucose Monohydrat, Millipore®
D(+)-Glucose Monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₆·H₂O
Schmelzpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149450
CAS-Nummer: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM