Glycolsäure, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04106.0100
1.04106.0100EA 218 EUR
1.04106.0100
Glycolsäure, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
Molecular Weight: 76,05 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) ≥ 99.5 %
Identity (IR) passes test
Melting range (lower value) ≥ 75 °C
Melting range (upper value) ≤ 79 °C
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Iron (Fe) ≤ 5 ppm
Water (K. F.) ≤ 0.50 %
Density 1.49 g/cm3 (25 °C)
pH 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)