Lateral Flow Test für E. coli, Singlepath® E. coli O157 und Duopath® Verotoxins
Lieferant: Merck
1.04141.0001
1.04141.0001EA 237 EUR
1.04141.0001
Lateral Flow Test für E. coli, Singlepath® E. coli O157 und Duopath® Verotoxins
Mikrobiologische Testsysteme Antigen-Antikörper-Tests Ag-AK, Lateral Flow
EHEC kann lebensbedrohliche Krankheiten auslösen, insbesondere bei Menschen mit Immunschwäche, kleinen Kindern und älteren Menschen. Obwohl die häufigste Ursache von EHEC ist E. coli O157, andere Serotypen wie O26, O45, O103, O111, O121 und O145 sind ebenfalls relativ häufige Infektionsursachen. Typische Symptome sind starke Bauchschmerzen und Durchfall, der zunächst wässrig, aber oft blutig wird. E. coli sind gramnegative, nicht sporulierende, fakultativ anaerobe Bazillen. Unter den pathogenen E. coli haben in den letzten Jahren Verotoxin-bildende Stämme (STEC oder VTEC) an Bedeutung gewonnen. Die Gruppe der enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) mit seinem hochpathogenen Serovar O157:H7-Stamm ist in dieser Hinsicht besonders interessant. Hauptansteckungsquellen sind kontaminierte, rohe oder unzureichend erhitzte Lebensmittel tierischen Ursprungs, wie Fleisch und Milchprodukte. Das Reservoir für EHEC ist der Darm von Wiederkäuern. Bei der Verarbeitung von Fleisch- und Milchprodukten können Mikroorganismen bei unzureichenden hygienischen Bedingungen in Lebensmittel gelangen. Der drastische Anstieg der Lebensmittelkontamination durch E. coli O157 erfordert zuverlässige und schnelle Nachweismethoden. Innovative Schnelltests erleichtern das Screening auf Krankheitserreger. Komplette Test-Sets zum Nachweis von Krankheitserregern und Toxinen. Das einstufige Format reduziert die Möglichkeit von Fehlern bei der Handhabung. Neben Tests auf die häufigste Infektionsursache wird E. coli O157, dort endet ein 24-Stunden-Screening-Protokoll für VTEC, einschließlich E. coli O104:H4, basierend auf Rapidcult™ E. coli-Anreicherung kombiniert mit dem Nachweis mit Duopath® Verotoxinen.
  • Einfach zu bedienen, Probe auftragen und Ergebnis ablesen
  • Sicher; eindeutig positive oder negative Testergebnisse durch eine integrierte Positivkontrolle
  • Zuverlässig; so empfindlich wie die amtliche Kulturmedienmethode
  • Wirtschaftlich; schnelle Ergebnisse sparen Personal- und Lagerkosten
Standards: Nach AOAC-RI